Learn More
EBOV GP Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200072337 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18603477 100 μg 100 Mikroliter
18650809 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18603477
Marke: Novus Biologicals NBP312748100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
EBOV GP Polyclonal antibody specifically detects EBOV GP in Ebola virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen EBOV GP
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias second secreted glycoprotein, small secreted glycoprotein, Spike glycoprotein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant EBOV GP (Accession#: AAC54887.1; Met1-Phe308)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3160774
Zielspezies Ebola virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG