Beschreibung
- Provides a hardware connection from the washer's RS232 port to Ethernet.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Plastic |
| Produkttyp | Software |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiva Washer |
| Menge | 1 Ea. |