Learn More
EBP Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200061290 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18680091 0.02 mL 0.02 Milliliter
18668181 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18680091
Marke: Novus Biologicals NBP2921890.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
EBP Polyclonal antibody specifically detects EBP in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen EBP
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias 3-beta-hydroxysteroid-Delta(8), CDPX2, Cholestenol Delta-isomerase, CPX3-beta-hydroxysteroid-delta-8, CPXDX-linked dominant (Happle syndrome), D8-D7 sterol isomerase, Delta(7)-isomerase, Delta(8)-Delta(7) sterol isomerase, delta-7-isomerase, EC 5.3.3.5, emopamil binding protein (sterol isomerase), Emopamil-binding protein, sterol 8-isomerase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human EBP (NP_006570.1). SGRAAVVPLGTWRRLSLCWFAVCGFIHLVIEGWFVLYYEDLLGDQAFLSQLWKEYAKGDSRYILGDNFTVCMETITACLWGPLSLWVVIAFLRQHPLRFIL
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10682
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG