Learn More
Ebselen
Artikelnummer. 15465449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465449 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15465449 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63190.MA
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 60940-34-3 | C13H9NOSe | 274.192 g/mol
Ebselen inhibits 5-LO, CO, NADPH oxidize, and protein kinase C. It is a potent antioxidant. It possesses a unique glutathione peroxidase-like activity. It is also shown to be an inhibitor of free radical induced apoptosis and neuroprotective agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ebselen inhibits 5-LO, CO, NADPH oxidize, and protein kinase C. It is a potent antioxidant. It possesses a unique glutathione peroxidase-like activity. It is also shown to be an inhibitor of free radical induced apoptosis and neuroprotective agent.
Solubility
Soluble in ethanol, methanol, acetone, acetonitrile.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ebselen
CAS 60940-34-3
Schmelzpunkt 180°C to 181°C
Farbe Weiß
Summenformel C13H9NOSe
MDL-Nummer MFCD00210937
Menge 10 mg
UN-Nummer UN3283
Merck Index 14,3486
Synonym ebselen, 2-phenyl-1,2-benzisoselenazol-3 2h-one, ebselene, ebseleno, ebselenum, ebselene french, ebselenum latin, ebselen inn, ebseleno spanish, harmokisane
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,methanol,acetone,acetonitrile.
InChI-Schlüssel DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C3=CC=CC=C3[Se]2
IUPAC-Name 2-Phenyl-1,2-Benzoselenazol-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 274.192
PubChem CID 3194
ChEBI CHEBI:77543
Formelmasse 274.2
Physikalische Form Pulver