Learn More
Elma™ EC 110 Reiniger
Artikelnummer. 11791359
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
25 l
Packungsgröße:
1 Liter
25 Liter
Artikelnummer. 11791359
Marke: Elma™ 5807900000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Leistungsstarke Reinigungskraft für Laborgeräte und medizinische Instrumente. Elma™ EC110 Reinigungskonzentrat ist eine alkalische Ultraschalllösung.
  • Geeignet für Metall-, Keramik- und Quarzoberflächen, Oberflächen aus zahlreichen Kunststoffen, Gummioberflächen und ist insbesondere für die Reinigung von Siliziumwafern nach mechanischer Bearbeitung (Sägen) geeignet
  • Nicht geeignet für Leichtmetalle (Aluminium, Magnesium und deren Legierungen) und spannungsrissanfällige Kunststoffe
  • Entfernt Metalloxide, Quarzflecken und hartnäckige organische Verschmutzungen wie z.B. zunder- und gummiartige Öle und Fette, Wachse, Lackreste und Farben
Spezifikation
Produkttyp Reiniger EC 110
Form Flüssig
pH 12,4
Aussehen Braun
Siedepunkt >100 °C
Zertifizierung/Konformität Anhang VII A, EG 648/2004, UN 1824
Material Anionische Tenside < 5 %, nichtionische Tenside < 5 %, Phosphonate < 5 %
Konzentration Ultraschallbad 3 bis 5 %
Behältertyp Dose
Inhalt und Lagerung 5°bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reinigung von Metallen, Keramik, Kunststoffen, Silicium-Wafern und Quarz-Oberflächen
Volumen (metrisch) 25 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • elma clean 110 (EC 110)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.