Learn More
Elma™ EC 75 Reiniger, 25 Liter, ammoniakalisches Reinigungskonz.
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 l
Packungsgröße:
25 Liter
Beschreibung
- Reinigt Edelmetalle, Kupfer, Messing und Edelsteine, hellt diese auf und verleiht ihnen neuen Glanz.
- Entfernt zuverlässig Schmutz, Fett, Fett, Schweiß, Oxide, Poliermittel, Rouge, Läpprückstände und Polierpaste.
- Hellt Schmuck und Nichteisenmetalle mit Ammoniak auf.
- Zink-, Aluminium- und Leichtmetalllegierungen können angegriffen werden.
- Ungeeignet für weiche Edelsteine wie Perlen, Korallen, Lasurstein, Bernstein, Opal usw.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reiniger EC 75 |
| Zertifizierung/Konformität | CE, Anhang VII, A, EG 648/2004 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für das Reinigen von Schmuck, Labore und Werkstätten |
| Volumen (metrisch) | 25 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- ELMACLEAN 75 CLEANING SOLUTION 25L .
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-methoxy-2-propanol, Fatty acids, C14-18