Learn More
Macherey-Nagel™ HPLC-Analysesäulen
Artikelnummer. 10002951 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Stationäre Phase:
BSA-7
Permethyliertα -Cyclodextrin
Permethyliertes β-Cyclodextrin
Permethyliertes γ-Cyclodextrin
β-Cyclodextrin
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stationäre Phase unitSize
10002951 BSA-7 1 Stück
10788612 Permethyliertα -Cyclodextrin 1 Stück
10556141 β-Cyclodextrin 1 Stück
10105131 Permethyliertes β-Cyclodextrin 1 Stück
10706512 Permethyliertes γ-Cyclodextrin 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10002951 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 720046.40
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 300 Å; Säulenphase: HIC, polare Selektivität, sterische Selektivität
Spezifikation
Säulenchemie BSA
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Flussrate 0,7 ml/min
Zur Verwendung mit Für HPLC-, GC-, TLC- und SPE-Anwendungen
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase 50 mmol/l/l Phosphatpuffer + 1 % 1-Propanol
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 7 μm
pH 5 bis 8
Porengröße 300 Å
Oberfläche 100 m²/g
Temperatur 40 °C
USP-Typ Gehäuse L75
Stationäre Phase BSA-7
Verpackungsmaterial Silika
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase HIC, polare Selektivität, sterische Selektivität
Produkttyp EC-Analysesäule