Spezifikation
| Säulenchemie | Silika-Basis |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Zur Verwendung mit | Für HPLC-Enantiomertrennung |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Kompatibilität der mobilen Phase | CH3OH - 0,1 % TEAA pH 4 (65:35) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Porengröße | 100 Å |
| USP-Typ | Gehäuse L45 |
| Stationäre Phase | Permethyliertes β-Cyclodextrin |
| Mehr anzeigen |