Learn More
Macherey-Nagel™ EC-Säule für die analytische HPLC
Artikelnummer. 10788612 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Stationäre Phase:
BSA-7
Permethyliertes α-Cyclodextrin
Permethyliertes β-Cyclodextrin
Permethyliertes γ-Cyclodextrin
β-Cyclodextrin
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10788612
Marke: Macherey-Nagel™ 720127.40
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 300 Å; Säulenphase: HIC, polare Selektivität, sterische Selektivität
Spezifikation
Säulenchemie Silika-Basis
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Zur Verwendung mit Für HPLC-Enantiomertrennung
Länge (metrisch) 200 mm
Kompatibilität der mobilen Phase Ch3OH – 50 mM Phosphat pH 3 (70:30)
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 100 Å
USP-Typ Gehäuse L45
Stationäre Phase Permethyliertes α-Cyclodextrin
Verpackungsmaterial Silika
Säulentyp Sterische Selektivität
Phase Sterische Selektivität
Typ EC-Analysesäule