Learn More
Trajan™ EC GC Septen
Artikelnummer. 12985721
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
17 mm
Max. Temperatur (metrisch):
300 °C
350 °C
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Max. Temperatur (metrisch) unitSize
12985721 11 mm 350 °C 25 Stück
10330421 7 mm 350 °C 50 Stück
10187060 6 mm 350 °C 50 Stück
10442381 10 mm 350 °C 50 Stück
10412551 8 mm 350 °C 50 Stück
12935731 9 mm 350 °C 25 Stück
12915731 17 mm 300 °C 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12985721 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 041902
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
EC GC-Septen sind für eine lange Lebensdauer und eine geringe Adhäsion an den Injektionsanschlüssen ausgelegt
  • Vereint eine lange Einspritzdauer, geringes Bluten und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss
  • Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
  • Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
  • Maximale Betriebstemperatur von 350 °C (300 °C für die Größe 17  mm)
Spezifikation
Typ EC-Septum mit langer Lebensdauer
Beschreibung Kombiniert deutlich längere Einspritzdauer, geringes Bluten und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Max. Temperatur (metrisch) 350 °C
Material Hochtemperatur-Silikon
Menge 25/Pckg.