Learn More
Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 250/4.6 NUCLEOSIL 50-5, L=250 mm, ID: 4,6 mm
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Standardsäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | n-Heptan |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 50 Å |
| Menge | 1/Packung |
| Oberfläche | 420 m²/g |
| Mehr anzeigen |