Learn More
BD Spritze mit seitlichem Luer-Anschluss
Beschreibung
- Volumen – 30 ml
- Luer-Slip-Düse
- Exzentrische Spitze
- Ohne Nadel
- Latexfrei
- Steril
- Kiste mit 60 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, Europäische Richtlinie 93/42/EWG (Konformitätsbewertung Anhang V und VII) Zertifikate: Nr. 95 Q 252156 und Nr. 252231 Q (Referenzen 309661 & 309620 ) ; zertifiziert durch NSAI (Nr. 0050) |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 23.77 mm |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 107.5 mm |
| Produkttyp | Spritze mit exzentrischem Luer-Slip-Anschluss |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Graduierungen | 1 mL |
| Menge | 60/Packung |
| Mehr anzeigen |