Learn More
ECD Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1D5E8, Proteintech
Artikelnummer. p-7223356 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16829675 20 μL 20 Mikroliter
16819675 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16829675
Marke: Proteintech 671791IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The ECD antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ECD. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ECD antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen ECD
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1D5E8
Konzentration 500 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11319
Zielspezies Human, Rat, Mouse
Isotype IgG1