Learn More
Ecgonidine Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30375203
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30375203 1 g -
30369859 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30375203 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE3253001G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 43021-26-7
Summenformel C10 H15 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 181.23
Synonym Anhydroecgonine Methyl Ester, (1R,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-2-carboxylic acid methyl ester, (1R)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-2-carboxylic acid methyl ester, (-)-Anhydroecgonine methyl ester, (R)-(-)-Anhydroecgonine methyl ester, EDME, Ecgonidine methyl ester, Methyl ecgonidine
IUPAC-Name methyl (1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC[C@@H]2CC[C@H]1N2C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anhydroecgonine methyl ester
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO2/c1-11-7-3-5-8(10(12)13-2)9(11)6-4-7/h5,7,9H,3-4,6H2,1-2H3/t7-,9-/m1/s1
Formelmasse 181.1103