Learn More
Labcon™ Eclipse™ 1000 μl Pipettenspitzen, blau
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16633912
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Im Beutel
Rack, 96
Stapelgestell
Packungsgröße:
1000 Stück
480 Stück
576 Stück
Artikelnummer. Sterilität Format unitSize
16633912 Unsteril Im Beutel 1000 Stück
16643912 Unsteril Rack, 96 576 Stück
16653912 Steril Rack, 96 576 Stück
17517806 Unsteril Stapelgestell 480 Stück
4 options
Artikelnummer. 16633912
Marke: Labcon™ 10418000009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Passend für die gängigsten 1000 μl-Pipetten
  • UltraFine™ Spitze
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1000 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Blau
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2,98 in.
Länge (metrisch) 75,9 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Im Beutel
Spitzenform UltraFine Spitze
Menge 1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Nein
Produktlinie Eclipse
Material Polypropylenharz