Learn More
Labcon™ Eclipse™ 1000 μl Pipettenspitzen mit Graduierung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7194062
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Packung
96 Spitzen / Rack; 6 Racks / Pckg.; 8 Pckg. / Karton
Gestell
Menge:
1000 Spitzen / Beutel
96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Packung, 10 Packungen/Karton
96 Spitzen/Rack
Packungsgröße:
1000 Stück
480 Stück
576 Stück
Artikelnummer. 16633922
Marke: Labcon™ 10468000009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Passend für die gängigsten 1000 μl-Pipetten
  • Pipettenspitze
  • Graduiert
  • Passend für die gängigsten 1000 μl-Pipetten
  • UltraFine™ Spitze
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1000 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2,98 in.
Länge (metrisch) 75,9 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Spitzenform UltraFine Spitze, graduiert
Verpackung 1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Packung
Menge 1000 Spitzen / Beutel
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Ja
Produktlinie Eclipse
Material Polypropylenharz
Graduierungen 250, 500, 750, 1000 µl