Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl graduierte Pipettenspitzen
Beschreibung
- Abgeschrägte Spitze
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,95 in. |
| Länge (metrisch) | 49,7 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Reinigungsnachweise | ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
| Mehr anzeigen |