Learn More
Labcon Eclipse™ 200 μl Gelbe Pipettenspitzen mit nicht abgeschrägter Spitze
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke: Labcon 1031-800-010-9
22.23 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21712" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.62870kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
- Nicht abgeschrägte Spitze
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
Nicht abgeschrägte Spitze | |
1000 Spitzen / Beutel | |
Universal Fit | |
Eclipse™ |
Ungefiltert | |
Gelb | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Konformität | |
Liquid Handling | |
1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Packung | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |