Learn More
BD Eclipse™ Hypodermische Injektionsnadel mit SmartSlip™ Technologie
Artikelnummer. 12577906
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
21 G
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12577906
Marke: BD 305895
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gewährleistet Schutz vor Nadelstichverletzungen nach der Injektion. BD Eclipse™ Hypodermische Injektionsnadeln besitzen den gleichen Sicherheitsmechanismus wie die bewährten BD Eclipse™ Blutentnahmekanülen; die SmartSlip™ Technologie sorgt für eine sichere Verbindung zu Spritzen mit Luer-Anschluss.
  • Die einzigartige SmartSlip Technologie sorgt für eine sichere Verbindung mit Luer-Slip-Spritzen
  • Die abgeschrägte Abdeckung ist für Injektionen mit niedrigem Winkel geeignet
  • Eine Technologie für die Hautinjektion und Blutentnahme
  • Erfordert nur eine minimale Änderung der Injektionstechnik
  • Die Nabe verfügt über einen Kunststoffclip, mit dem der Anwender die Nadel besser an der Luer-Slip-Spritze befestigen kann
  • Das breite texturierte Fingerpad bietet einen sicheren Aktivierungsbereich für Daumen oder Zeigefinger
  • Integrierte Sicherheitsabdeckung und verlängerte Seitenwand für verbesserten Schutz
  • Die Nadel bleibt in der aktivierten Nadelabdeckung verriegelt
  • Wird mit einem Fingerdruck aktiviert – keine harte Oberfläche für die Aktivierung erforderlich
  • Farbcodierte Nabe zur einfachen Identifizierung der Nadelgröße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinie
Farbe Grün
Kanülen-Gauge 21 G
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hypodermische Injektionen
Enthält Sicherheitsabdeckung
Länge (metrisch) Kanüle 40 mm
Art der Kanülenspitze Kegel
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze mit Luer-Slip-Anschluss
Anschlusstyp Luer-Anschluss