Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 10-ml-Pipettenspitzen
Artikelnummer. 16653882 Alle ansehen Labcon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Verpackung:
250 Stück/Beutel, 10 Beutel/Karton.
36/Rack, 6 Racks/Cs.
Packungsgröße:
216 Stück
250 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Verpackung Packungsgröße
16653882 Nicht steril 250 Stück/Beutel, 10 Beutel/Karton. 250 Stück
16633882 Nicht steril 36/Rack, 6 Racks/Cs. 216 Stück
16643882 Steril 36/Rack, 6 Racks/Cs. 216 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16653882 Lieferant Labcon Lieferanten-Nr. 10298600009
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für gängige Macro-Pipetten
  • Pipettenspitze
  • Für gängige Macro-Pipetten
  • 5-10 ml
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 5 bis 10 ml
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 6,12 in.
Länge (metrisch) 155,7 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Spitzenform Makro
Verpackung 250 Stück/Beutel, 10 Beutel/Karton.
Menge 250/Beutel
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Makropipette
Skala Nein
Produktlinie Finsternis
Material Polypropylenharz