Learn More
BTX™ ECM™ 630 Elektroporationssystem, komplett, für Küvetten mit Überwachung
Artikelnummer. 15838451
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacitance (HV Mode) Packungsgröße
15838451 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15838451 Lieferant BTX™ Lieferanten-Nr. 450655
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BTX ECM™ 630 Exponential Deacy Wave Electroporator eignet sich ideal für die effiziente Transformation von Bakterien, Hefen und anderen Mikroorganismen
Merkmale:
  • Breite und genaue Einstellungen für Spannung, Kapazität und internen Widerstand
  • Voreingestellte Protokolle für gängige Bakterien-, Hefe- und Mikroorganismustypen
  • Unbegrenzte Möglichkeit zum Hinzufügen und Ändern benutzerdefinierter Protokolle
  • Datenprotokolle der abgegebenen Impulse und der Probenresistenz für QK und Fehlersuche
  • Einfach zu bedienende 7 Zoll große Touchscreen-Benutzeroberfläche
  • Mehrfach exponentielle Zerfallsimpuls-Funktionen
  • Erhältlich als System mit hohem Durchsatz für bis zu 96 Proben auf einmal
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
Garantie
2 Jahr
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transformation von Bakterien, Hefe, Mikroorganismen; Transfektion einiger Säugetierzellarten
Zur Verwendung mit (Geräte) Küvetten-Sicherheitshaube, Küvetten-Sicherheitsständer, HT-100 Elektroporationsplatten-Handler mit hohem Durchsatz, HT-200 Automatischer Elektroporationsplatten-Handler
Frequenz 50/60 Hz
Produktlinie BTX-Elektroporation
Produkttyp Elektroporator
Spannung 5 bis 3000 V
Spannungsbereich (HV-Modus) Von 505 bis 3000 V (in 5 V-Schritten)
Spannungsbereich (LV-Modus) Von 5 bis 500 V (in 1 V-Schritten)
Beschreibung ECM 630 Electroporation System Complete, for Cuvettes with Monitoring
Display Farb-Touchscreen
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
Tiefe (angloamerikanisch) 13 in.
Tiefe (metrisch) 33 cm
Höhe (angloamerikanisch) 8,5 in.
Höhe (metrisch) 21,6 cm
Enthält Generator, Ständer, Küvetten mit Gestell, Sonde, Schnittstelle, Oszilloskop, Kabel
Lebensdauer 2 Jahre Garantie
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 40 bis 104 °F
Pulszahlenbereich 1 bis 2 Impulse/Probe
Bereich der Impulslänge Exponentielle Abklingkurven-Zeitkonstante 0,5 bis 133,875 ms
Betriebstemperatur (metrisch) 4 bis 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit Max. 80 % bei Betrieb bei 25 °C
Wirkleistung 35 W (Leerlauf), 350 W (pulsierend)
Gewicht (angloamerikanisch) 16 lb.
Gewicht (metrisch) 7,3 kg
Breite (angloamerikanisch) 11,25 in.
Breite (metrisch) 28,6 cm
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V AC
Sterilität Unsteril
Capacitance (HV Mode) 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF
Capacitance (LV Mode) 25 bis 3275 μF (in 25 μF-Schritten)
Anschlusstyp Bananenkabel
Charging Time LV: <7 Sek., HV: <4 s
Schnittstelle Touchscreen-Display, Fußschalter
Pulse Form Exponentielle Abklingkurve
Hochdurchsatz-Kompatibilität Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht für diagnostische, präklinische oder klinische Verfahren geeignet.