Learn More
Sharpsguard™ Eco 11.5 Abfallbehälter
Artikelnummer. 17754854
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17754854 Orange 1 Stück
17764854 Gelb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17754854 Lieferant Sharpsguard™ Lieferanten-Nr. DD476OLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.38 €
    4.50 € / 1 Stück
    Sparen 1.88 €
    29% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die neuen Sharpsguard™ eco-Behälter, die aus mindestens 40 % recyceltem Kunststoff hergestellt wurden, werden zur Entsorgung von scharfen Gegenständen verwendet, die nicht mit Medikamenten kontaminiert wurden.
  • Sharpsguard™ eco 11,5 ist ein Mehrzweckbehälter mit robustem Eimergriff für einfachen Transport. Eine breitere Öffnung ermöglicht das einfache Einbringen größerer Objekte.
  • Dieser Behälter wird separat mit Sockel und Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
  • Er ist so konzipiert, dass er sicher in unsere mobilen POUDS-Halter™ und die Klemmenreihe passt.
  • Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-0
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 9,27 l
Außendurchmesser (metrisch) 275 mm
Farbe Orange
Höhe (metrisch) 249 mm
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 622 g