Learn More
Sharpsguard™ Eco 11.5 Abfallbehälter
Beschreibung
- Sharpsguard™ eco 11,5 ist ein Mehrzweckbehälter mit robustem Eimergriff für einfachen Transport. Eine breitere Öffnung ermöglicht das einfache Einbringen größerer Objekte.
- Dieser Behälter wird separat mit Sockel und Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
- Er ist so konzipiert, dass er sicher in unsere mobilen POUDS-Halter™ und die Klemmenreihe passt.
- Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-0
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 9,27 l |
| Außendurchmesser (metrisch) | 275 mm |
| Farbe | Gelb |
| Höhe (metrisch) | 249 mm |
| Menge | Je 1 |
| Breite (metrisch) | 622 g |