Beschreibung
- Mit 20 Reagenzgläsern aus Glas
- Zur Verwendung mit ECO8, ECO16, ECO 25
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Reagenzgläser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ECO 8/ECO 16/ECO25 |
| Material | Glas |
| Menge | Je 1 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 14 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 16 mm |