Learn More
Tenak™ ECO AluRack für Tiefkühltruhen, 130 mm Boxenhöhe
Artikelnummer. 12408160 Alle ansehen TENAK Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
2
3
4
5
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen unitSize
12408160 3 1 Stück
12428160 4 -
12448160 5 1 Stück
12488150 2 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12408160 Lieferant Tenak™ Lieferanten-Nr. TE11572
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Das ECO AluRack passt in jede Tiefkühltruhe und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden.
  • Aus seewasserbeständigem Aluminium
  • Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Ohne weiße Standardkartons
Spezifikation
Beschreibung Seewasserbeständig
Aufnahmevermögen Boxen
Material Aluminium
Positionen 3
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühltruhen
Abmessungen (L x B x H) 140 x 140 x 404 mm
Höhe (metrisch) 130 mm (Box)