Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
Artikelnummer. 12492600 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (10)
Boxen (11)
Boxen (12)
Boxen (13)
Boxen (14)
Boxen (15)
Boxen (3)
Boxen (5)
Boxen (6)
Boxen (7)
Boxen (8)
Boxen (9)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
12492600 Boxen (9) 1 Stück
12412600 Boxen (5) 1 Stück
12412610 Boxen (10) 1 Stück
12418130 Boxen (15) 1 Stück
12432600 Boxen (6) 1 Stück
12438120 Boxen (11) 1 Stück
12452600 Boxen (7) 1 Stück
12458120 Boxen (12) -
12472600 Boxen (8) 1 Stück
12478120 Boxen (13) 1 Stück
12492590 Boxen (3) 1 Stück
12498120 Boxen (14) 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 12492600
Marke: Tenak™ TE11510B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
  • Aus seewasserbeständigem Aluminium
  • Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation
Beschreibung Seewasserbeständig
Aufnahmevermögen Boxen (9)
Material Aluminium
Positionen 9
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühltruhen
Abmessungen (L x B x H) 140 x 140 x 500 mm
Enthält Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen
Höhe (metrisch) 50 mm (Box)