missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Aus seewasserbeständigem Aluminium
- Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Ohne weiße Standardkartons
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Seewasserbeständig |
| Aufnahmevermögen | Boxen (6) |
| Material | Aluminium |
| Positionen | 6 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
| Abmessungen (L x B x H) | 140 x 140 x 486 mm |
| Höhe (metrisch) | 75 mm (Box) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?