Beschreibung
- Aus seewasserbeständigem Aluminium
- Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Ohne weiße Standardkartons
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Seewasserbeständig |
| Aufnahmevermögen | Boxen (5) |
| Material | Aluminium |
| Positionen | 5 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
| Abmessungen (L x B x H) | 140 x 140 x 406 mm |
| Höhe (metrisch) | 75 mm (Box) |