Learn More
Tenak™ Eco AluRack Kühlboxen, Höhe 50 mm
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (16)
Boxen (20)
Boxen (24)
Boxen (25)
Array:
4 x 4
4 x 5
5 x 4
5 x 5
6 x 4
Abmessungen (L x B x H):
564 x 139 x 221 mm
564 x 139 x 276 mm
564 x 139 x 331 mm
683 x 139 x 221 mm
683 x 139 x 276 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus seewasserfestem Aluminium
- Höhe: 50 mm
- Breite: 139 mm
- Kann mit allen Tiefkühlmarken verwendet werden
- Kryoboxen nicht enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Tiefkühlgerät-Lagerbox |
| Array | 4 x 5 |
| Aufnahmevermögen | Boxen (20) |
| Material | Aluminium |
| Positionen | 20 |
| Stapelbar | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für MTP, Tiefkühltruhen |
| Menge | Je 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 683 x 139 x 221 mm |
| Breite (metrisch) | 139 mm |
| Mehr anzeigen |