Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Mikrotiterplatten (10)
Mikrotiterplatten (12)
Mikrotiterplatten (14)
Mikrotiterplatten (15)
Mikrotiterplatten (16)
Mikrotiterplatten (18)
Mikrotiterplatten (20)
Mikrotiterplatten (21)
Mikrotiterplatten (24)
Mikrotiterplatten (25)
Mikrotiterplatten (28)
Mikrotiterplatten (30)
Mikrotiterplatten (35)
Mikrotiterplatten (36)
Mikrotiterplatten (8)
Array:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 5
6 x 6
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
- Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
- Aus Aluminium
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Mikrotiterplatten (8) |
| Material | Aluminium |
| Positionen | 8 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
| Abmessungen (L x B x H) | 360 x 135 x 133 mm |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |
| Array | 2 x 4 |