Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Artikelnummer. 12448260 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Mikrotiterplatten (10)
Mikrotiterplatten (12)
Mikrotiterplatten (14)
Mikrotiterplatten (15)
Mikrotiterplatten (16)
Mikrotiterplatten (18)
Mikrotiterplatten (20)
Mikrotiterplatten (21)
Mikrotiterplatten (24)
Mikrotiterplatten (25)
Mikrotiterplatten (28)
Mikrotiterplatten (30)
Mikrotiterplatten (35)
Mikrotiterplatten (36)
Mikrotiterplatten (8)
Array:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 5
6 x 6
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12448260
Marke: Tenak™ TE15550
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
  • Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
  • Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
  • Aus Aluminium
Spezifikation
Array 2 x 6
Aufnahmevermögen Mikrotiterplatten (12)
Material Aluminium
Positionen 12
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Abmessungen (L x B x H) 540 x 135 x 133 mm
Höhe (metrisch) 65 mm