missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 130 mm Box Height

Artikelnummer. 12442570 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (10)
Boxen (12)
Boxen (15)
Boxen (6)
Boxen (9)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
12442570 Boxen (9) 1 Stück
12402570 Boxen (6) 1 Stück
12402580 Boxen (15) 1 Stück
12462570 Boxen (12) 1 Stück
12482570 Boxen (10) 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12442570

Marke: Tenak™ TE11346

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.

  • Aus seewasserbeständigem Aluminium
  • Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Ohne weiße Kartons
  • Die Kapazitäten werden in Höhe x Tiefe ausgedrückt

Spezifikation

Beschreibung Seewasserbeständig
Aufnahmevermögen Boxen (9)
Material Aluminium
Positionen 9
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Abmessungen (L x B x H) 425 x 139 x 401 mm
Höhe (metrisch) 130 mm (Box)
Array 3 x 3
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.