Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 130 mm Box Height
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (10)
Boxen (12)
Boxen (15)
Boxen (6)
Boxen (9)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus seewasserbeständigem Aluminium
- Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Ohne weiße Kartons
- Die Kapazitäten werden in Höhe x Tiefe ausgedrückt
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Seewasserbeständig |
| Aufnahmevermögen | Boxen (12) |
| Material | Aluminium |
| Positionen | 12 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
| Abmessungen (L x B x H) | 564 x 139 x 401 mm |
| Höhe (metrisch) | 130 mm (Box) |
| Array | 3 x 4 |