Beschreibung
- Aus seewasserbeständigem Aluminium
- Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Ohne weiße Kartons
- Die Kapazitäten werden in Höhe x Tiefe ausgedrückt
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Seewasserbeständig |
| Aufnahmevermögen | Boxen (10) |
| Material | Aluminium |
| Positionen | 10 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
| Abmessungen (L x B x H) | 683 x 139 x 268 mm |
| Höhe (metrisch) | 130 mm (Box) |
| Array | 2 x 5 |