Learn More
SHOWA™ Eco Best Technology™ Einweghandschuhe aus Nitril
Beschreibung
- Gleiche Leistung wie Einweghandschuhe aus Nitril ohne EBT
- Die Eco Best Technology™ (EBT) erzielte in 386 Tagen eine Biodegradation von 82 %
- Verringertes Risiko von Allergien
- Passform und Haptik wie eine zweite Haut
- Empfohlen für industrielle Anwendungen wie Lebensmittel, Pharmazeutika, Versorgungsunternehmen, Baugewerbe, Landwirtschaft und Automobilindustrie
Compliance
Datentests sind auf Anfrage verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D5511-18, ASTM D5526 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374-2:2003, EN 374-1:2016/Type B, EN 374-5:2016 |
| Anwendungen | Industriell |
| AQL | 1,5 |
| Farbe | Schwarz |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Größe | M |
| Mehr anzeigen |