Learn More
SHOWA™ Eco Best Technology™ Einweghandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 17861181
Change view
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17861181 L 100 Stück
17857311 XS 100 Stück
17094367 S 100 Stück
17851181 M 100 Stück
17871181 XL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17861181 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. 6112PF09L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eco Best Technology™ (EBT) Biologisch abbaubare Einweghandschuhe aus Nitril sorgen für Komfort, Fingerfertigkeit und Leistung für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.
  • Gleiche Leistung wie Einweghandschuhe aus Nitril ohne EBT
  • Die Eco Best Technology™ (EBT) erzielte in 386 Tagen eine Biodegradation von 82 %
  • Verringertes Risiko von Allergien
  • Passform und Haptik wie eine zweite Haut
  • Empfohlen für industrielle Anwendungen wie Lebensmittel, Pharmazeutika, Versorgungsunternehmen, Baugewerbe, Landwirtschaft und Automobilindustrie
Compliance
Datentests sind auf Anfrage verfügbar.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D5511-18, ASTM D5526
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374-2:2003, EN 374-1:2016/Type B, EN 374-5:2016
Anwendungen Industriell
AQL 1,5
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe L
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil
Dicke (metrisch) 0,1 mm
Modell 6112PFL.