missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec™ Eco Bronze Gloves
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200110052
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
5 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274611

Marke: Skytec™ SKG00052ED

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A very flexible thermal glove with recycled PET liner and nitrile foam knuckle coating for work in oily and wet conditions. Touchscreen friendly and 360° water repellent treatment.

  • Insulated Glove with Recycled Polyester Liner
  • Soft and lightweight liner made of 50% recycled polyester and 50% virgin polyester
  • Flexible and durable nitrile foam knuckle coating guarantee a secure grip in wet and oily conditions
  • Light acrylic inner liner provides thermal insulation
  • 360° water repellent treatment to protect from liquids
  • Touchscreen capabilities to allow usage with screen devices
  • Close-fitting liner for a comfortable wearing experience
  • Elasticated wrist provides a secure fit
  • RCS (Recycled Claim Standard) certified
  • 1 pair = 1 500 mL (PET) plastic bottle

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A2, EN 388:2016 + A1:2018 3331B, EN 21420:2020
Bauweise Seamless Knit
Coating Material Nitrile Foam
Farbe Green, Black
Oberflächenbehandlung außen Rough
Hand Ambidextrous
Material Polyester
Produkttyp Insulated Gloves
Größe Small
Auskleidungsmaterial Acrylic
Länge (metrisch) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt