missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec™ Eco Nickel Gloves
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30274558
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274558

Marke: Skytec™ SKG00053BH

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Lightweight general handling glove with PU coating and recycled polyester.

  • General Handling Glove with PU Coating
  • Ideal for detailed assembly
  • 1 pair = 2 x 500 mL (PET) plastic bottles

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Abrasion 4,Puncture 2, EN 388:2016 + A1:2018 3131X, EN 21420:2020
Bauweise Seamless Knit
Coating Material Polyurethane
Farbe Black
Oberflächenbehandlung außen Rough
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Recycled Polyester
Produkttyp General Purpose Gloves
Größe Groß
Länge (metrisch) 250 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt