Learn More
Gilac™ Öko-Treteimer und Deckel
Artikelnummer. 30245708
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
60 l
80 l
120 L
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30245708 60 l 1 Stück
30245707 120 L 1 Stück
30245713 80 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30245708 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G618021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.39 €
    77.20 € / 1 Stück
    Sparen 26.19 €
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein preisgünstiger, leichter Treteimer, der sich dank seiner Räder leicht bewegen lässt. Klassisch und universell einsetzbar dank seiner rechteckigen Form und weißen Farbe, ist es ideal für die Ausstattung einer Profiküche.
Ein preisgünstiger, leichter Treteimer, der sich dank seiner Räder leicht bewegen lässt. Klassisch und universell einsetzbar dank seiner rechteckigen Form und weißen Farbe, ist es ideal für die Ausstattung einer Profiküche.
  • Auf Kunststoffrädern montiert für einfache Bewegung
  • Gerader Griff für einfache Handhabung
  • Für den Einsatz in Innenräumen
  • Undurchsichtige Wände
  • Der weiße Deckel lässt sich mit einem Pedal öffnen, um jegliche Kontamination zu vermeiden.
  • Entspricht den HACCP-Standards
  • Rahmen und Räder aus HDPE: einem langlebigen, rostbeständigen Material
  • Hohe Beständigkeit sowohl gegenüber niedrigen Temperaturen (bis zu -40 °C) °als auch gegenüber hohen Temperaturen (bis zu +90 °C)
  • Leicht mit einem Wasserstrahl zu reinigen
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, inklusive Montageanleitung
  • 100 % recycelbar
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 60 l
Farbe Weiß
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material HDPE
Produkttyp Abfallbehälter