Learn More
Lauda™ Thermostatisches Kalibrierbad ECO REJ 1225 mit CEE7/7-Stecker, herkömmliche Kältemittel
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Farbige TFT-Anzeige zum gleichzeitigen Anzeigen von Ist-/Sollwerten, grafische Darstellung des Temperaturprofils
- Benutzerfreundliche Menüführung in einfacher Sprache
- Einfache Eingabe über Cursortasten und Softkeys
- Zusätzliche Tmax-Taste für Übertemperaturschutz
- Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung
- Sicherheitsklasse III für den Betrieb mit entzündlichen und nicht entzündlichen Flüssigkeiten
- Übertemperaturabschaltung über Menü einstellbar
- Vario Pumpe mit sechs einstellbaren Leistungsstufen
- Einfache Steuerung der Durchflussrate zwischen interner und externer Zirkulation während des Betriebs ohne Kontakt mit dem Bad
- Standardmäßige USB-Schnittstelle
- Erweiterbar mit einem Schnittstellenmodul (Analogmodul, Kontaktmodul, RS 232/485-Modul, Profibus, Ethernet-USB-Modul)
- Erweiterbar mit Pt 100/LiBus Modul für externe Steuerung und Fernbedienung über Bedienerkonsole
- Programmiergerät mit 150 Temperatur-/Zeitsegmenten, kann in fünf Programme unterteilt werden
- Konstruktion mit zwei Kammern für konstanten Füllstand in der Thermostatkammer
- Vertikale Einstellung der Überlaufhöhe der Thermostatkammer
- Badgefäß aus Edelstahl mit Ablassventil
- Kondensatorkühlung
- Luft
- Verwendung herkömmlicher Kältemittel (FKW) gemäß der europäischen Verordnung zur Kontrolle von F-Gasen (EU) 517/2014
- Arbeitstemperaturbereich: -25 bis 200 °C
- Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
- Max. Heizleistung: 2,6 kW
- Max. Stromverbrauch: 2,9 kW
- Leistungsaufnahme: 13 A
- Badvolumen Min./Max.: 9,3/12 l
- Größe des Bads (Ø x H): 150 x 200 mm
- Gesamtmaße (B x T x H): 250 x 435 x 624 mm
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
- Kühlleistung:
- 20 °C (2), Ethanol; 0,3 kW
- 0 °C (2), Ethanol; 0,24 kW
- -20 °C (2), Ethanol; 0,09 kW
- -25 °C (2), Ethanol; 0,04 kW
- Standardzubehör:
- Zwei Schraubverschlüsse, zwei Verschlussstopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Spannung | 230 V |