Learn More
LevGo™ Eco-smartFunnel™ Einweg-Labor-Trichter aus Papier, FSC-Mix-Kredit, Mikro
Beschreibung
Umweltfreundlicher Einweg-Labortrichter aus Papier
- Geeignet für nahezu alle Flüssigkeiten und Pulver (nicht empfohlen für heiße Flüssigkeiten).
- Wird häufig zur Entnahme von Sputumproben verwendet
- Umweltfreundliches Papierprodukt, das im normalen Hausmüll auf natürliche Weise biologisch abbaubar ist.
- Hergestellt aus FSC™ Zertifiziertes, FDA-konformes, mit Ton beschichtetes, schweres Papier
- Die innovative Rückenlehne ermöglicht die freihändige Benutzung beim Ausgießen von zähflüssigen Flüssigkeiten.
- Maximale Flexibilität – Stiel auf jede gewünschte Öffnungsgröße oder -form zuschneiden.
- Üben Sie nur minimalen Druck aus, dann bleibt der Trichter in Position.
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Papier |
| Produkttyp | Zugabetrichter |
| Material (Membran) | Papier |