missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec™ Eco Steel Safety Gloves
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30274603
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274603

Marke: Skytec™ SKG00098EH

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A new revolution in sustainable gloves with Skytec Eco Steel, first general purpose glove made with 100% recycled polyester and a coating containing recycled nitrile.

  • Recycled Polyester Multi Purpose Glove with Recycled Nitrile Foam Coating
  • Soft and lightweight liner made of 100% recycled polyester
  • Flexible and durable recycled nitrile foam coating (11% recycled content / 89% fresh nitrile) provides a secure grip and an excellent abrasion resistance
  • Ultra fine coating for maximum tactile sensitivity
  • Packed by 10 pairs in a recycled paper wrap
  • GRS (Global Recycled Standard) certified
  • 46 g of CO2 reduced vs virgin polyester / virgin nitrile alternative
  • 1 pair = 2 x 500 mL PET bottles recycled
  • Close-fitting liner for a comfortable wearing experience
  • Elasticated wrist provides a secure fit

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 5,Puncture 2, EN 388:2016 + A1:2018 4121X, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020
Coating Material Foam Nitrile
Farbe Green, Gray
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Recycled Polyester
Produkttyp General Purpose Gloves
Größe Groß
Länge (metrisch) 260 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt