Learn More
Sharpsguard™ Öko-Abfallbehälter für OP-Saal
Artikelnummer. 17734864
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Packungsgröße:
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17734864 Gelb 4 Stück
17724864 Orange 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17734864 Lieferant Sharpsguard™ Lieferanten-Nr. DD540YLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.78 €
    108.38 € / 4 Stück
    Sparen 35.40 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die neuen Sharpsguard™ eco-Behälter, die aus mindestens 40 % recyceltem Kunststoff hergestellt wurden, werden zur Entsorgung von scharfen Gegenständen verwendet, die nicht mit Medikamenten kontaminiert wurden.
  • Sharpsguard™ theater+ wurde für die aufrechte Verwendung entwickelt, um die Entsorgung von langen Instrumenten wie Heftklammernpistolen und Thoraxabflüssen zu erleichtern.
  • Er eignet sich ideal für OP-Säle, akutmedizinische Bereiche und Röntgenabteilungen.
  • Er verfügt über einem provisorischen Verschluss für zwischendurch und eine sichere, dauerhafte Verriegelung für den sicheren Transport.
  • Dieser Behälter wird separat mit Sockel und Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
  • Er ist so konzipiert, dass er sicher in unsere mobilen Halterungen von POUDS™ passt.
  • Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Sharpsguard, Eco, Orange, OP-Saal, Abfallbehälter, Entsorgung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 32 l
Farbe Gelb
Abmessungen (L x B x H) 307 x 291 x 710 mm
Menge 4/Packung
Gewicht (metrisch) 1729 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entsorgung kontaminierter scharfer Gegenstände
Material Kunststoff
Produkttyp Abfallbehälter