Learn More
Brannan™ ECO-therm™ Laborthermometer, teilweises Eintauchen
Beschreibung
- Idealer Ersatz für Universal-Quecksilberthermometer
- Leuchtend grüne Füllung vor weißem Hintergrund für ausgezeichnete Auflösung und Klarheit
- Jedes Thermometer ist mit einem Verschluss ohne Rollen ausgestattet
- Die Kappe verfügt über einen integrierten Ring, mit dem das Thermometer aufgehängt werden kann
- Thermometer werden in einer PVC-Schutzverpackung geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Universal- |
| Art der Immersion | Teilweises Eintauchen |
| Enthält | Nicht rollende Endkappe mit Ring, Schutzschlauch aus Kunststoff |
| Länge (metrisch) | 305 mm |
| Material | Glas |
| Modell | ECO-therm™ |
| Thermometerfüllung | Grüner Spiritus |
| Produkttyp | Laborthermometer |
| Temperaturbereich (metrisch) | -35 bis +50 °C |
| Genauigkeit | ±1,5 °C |
| Mehr anzeigen |