Learn More
Sharpsguard™ Eco-Abfallbehälter mit Nadelentferner
Description
- Sharpsguard™ eco 0.5 mit Nadelentferner ist ideal für Mitarbeiter im kommunalen Gesundheitswesen und kann einfach in einer Tasche oder im Handschuhfach transportiert werden.
- Dieser Behälter wird bereits mit dem montierten Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
- Während des Gebrauchs sollten Behälter sicher auf der Grundplatte 0.5 aus unserem POUDS™-Sortiment positioniert werden.
- Abgesehen von einem Farbunterschied und einem zusätzlichen „R“ am Ende des Produktcodes gibt es keinen Unterschied zu dem sicheren und anwenderfreundlichen Sortiment, das Sie kennen und dem Sie vertrauen.
- Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 0,4 l |
| Farbe | Orange |
| Abmessungen (L x B x H) | 79 x 45 x 206 mm |
| Öffnungsgröße (metrisch) | 26 x 30 mm |
| Gewicht (metrisch) | 88 g |
| Enthält | Nadelentferner |