Learn More
Velp Scientifica™ ECO16 THERMOREAKTOR 230V/50-60HZ .
Artikelnummer. 11761953 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Bereich:
Die Zeitschaltuhr kann auf 1 bis 199 Minuten oder fortlaufend eingestellt werden
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11761953
Marke: Velp Scientifica™ F10100126
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Velp Scientifica™ ECO16 Thermoreaktor für die CSB-Analyse mit einstellbarer Temperatur (bis zu 160°C) und Betriebszeit (bis zu 999Minuten).
  • Elektronische Temperaturregelung
  • Temperaturregelung von Umgebungstemperatur bis 165°C
  • Die Analysezeit kann von 1 bis 999 Minuten oder kontinuierlich eingestellt werden
  • Verarbeitet Reagenzgläser mit bis zu 14 x Ø 16-mm-mL
  • Plus 2 x Ø 22 mm-Reagenzgläser gleichzeitig
  • Die LCD-Countdown-Anzeige zeigt die Temperatur und die verbleibende Zeit an
  • COD-Analyse in nur 30 Minuten bei 160°C
  • Röhrchen mit 16 mm Durchmesser minimieren den Reagenzienverbrauch
  • Automatische Abschaltung am Durchlaufende
  • Akustische Signale, z. B. bei Abschaltung
  • Spritzschutz schützt den Anwender
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, CB-Zertifikat, cNEMKOus
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse des chemischen Sauerstoffbedarfs
Anzahl Tests 16
Bereich Die Zeitschaltuhr kann auf 1 bis 199 Minuten oder fortlaufend eingestellt werden
Testmethode CSB;
Typ 230 V / 50-60 Hz