Learn More
Velp Scientifica™ KONDENSOR 200 MM TYP KS .
Artikelnummer. 12303317 Alle ansehen Velp Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ECO 8, ECO 16, ECO 25 Thermoreaktor
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12303317 ECO 8, ECO 16, ECO 25 Thermoreaktor 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12303317 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. CA0091667
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Velp Scientifica™ ECO Kondensator-Reagenzgläser mit 3-Meter Polythylen-Röhrchen für die Schlammanalyse.
  • Kann verwendet werden mit: ECO 8, ECO 16, ECO 25 Thermoreaktor
Spezifikation
Beschreibung 200 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) ECO 8, ECO 16, ECO 25 Thermoreaktor
Enthält 3 Meter Polythylenschlauch