Learn More
MMM Medcenter™ Ecocell™ Trockenschränke
Artikelnummer. p-8014971
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
55 l
111 l
222 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10051863
Marke: MMM Medcenter™ MC000690
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die wirtschaftliche Trockenschrankserie mit breitem Temperaturbereich von 5°C über RT bis 250°C für einfache Trocknungsprozesse. Kammererhitzung durch natürliche Umluft.
Temperaturbereich: bis 250°C.
Standardsteuerung
Mikroprozessorsteuerung
RS 232 Schnittstelle
3 Programme
Zeitschaltuhr max. 99 h 59 min
Digitaler Schutzthermostat Klasse 2 einstellbar
Volumen: 222L
B/T/H Innen: 540/540/760mm
B/T/H Aussen: 760/790/1100mm
Gewicht: 117kg
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 111 l
Typ Trockenofen