Learn More
VAKUUM SYSTEM ECOFLEX 138L/MIN 138L/MIN
Artikelnummer. 11882263 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Flussrate:
138 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11882263
Marke: Welch Ilmvac 115264
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Diese Vakuumsysteme eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Das Welch Ilmvac™ Ecoflex™ Vakuumsystem zeichnet sich durch eine chemisch beständige Membranpumpe mit Frequenzwandler und Gasballastventil aus. Das System wird anschlussfertig montiert und verkabelt geliefert.
  • Saugseitiger Abscheider mit 500 ml-Kolben mit rundem Boden  
  • Druckseitig isolierter Intensivkühler mit 500 ml-Kolben mit rundem Boden und Sicherheitsventil
  • Vakuumreglerbox mit Sensor und Entlüftungsventil
  • Mit einem Regler geregelte Verbindung
  • Sauganschluss DN 8 für Schlauchinnendurchmesser 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Motordrehzahl 9.1 m³/hr.
Tiefe (metrisch) 310 mm
Modell LVS 1210 T ef
Gewicht (metrisch) 37.1 kg
Flussrate 138 l/min
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 445 mm
Gesamtbreite (metrisch) 540 mm
Maximaler Druck < 2 mbar
Spannung 230 V