Learn More
Snijders Scientific Economic Lux Kammer
Description
- Temperaturbereich von -5 °C bis +50 °C
- Hohe Kapazität von 432 l auf einer kleinen Stellfläche von 0,77 m2
- 5 verstellbare Einlegeböden bieten mindestens eine Wachstumsfläche von 1,8 m2
- Einstellbare Tages- und Nachtzyklen für Temperatur und Beleuchtung
- Massiver Schrank mit kratzfestem beschichtetem Gehäuse, massiver Stahlrahmen
- Edelstahlwände mit Gitter, weiß lackiert, um die Lichtdiffusion zu maximieren
- Die vertikale Beleuchtung ist außerhalb der Kammer und auf zwei Seiten angebracht
- Kabeleingangsanschluss
- Besonders stabile Rollen für mühelose Mobilität
- Potentialfreier (spannungsfreier) Kontakt
- Genaue und reproduzierbare Ergebnisse
Specifications
Specifications
| Anzahl Einschübe | 5 Standard/20 Maximal. |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 bis +50 °C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 80% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit |
| Einschubfläche (metrisch) | 0,36 m2 |
| Temperatursensor | PT 100 Ω |
| Temperaturstabilität | ±0,3 °C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 600 x 600 x 1200 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 863 x 935 x 1997 mm |